Principaux documents
174602
Sigma-Aldrich
Phenyl N-phenylphosphoramidochloridate
≥99%
Synonyme(s) :
N-Phenylphosphoramidochloridic acid phenyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHP(O)(Cl)OC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥99%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
132-134 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClP(=O)(Nc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClNO2P/c13-17(15,14-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
Clé InChI
ZUQYQPGYEFBITH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Resin-immobilized actinide ligands
  • Carboxylic acid anhydrides and their derivatives
  • Thiadiaminooxopyrimidine derivatives for antitumor activity
  • Polyanhydrides via dehydrative coupling agents
Reactant for:
  • One-pot conversion of pyrimidinones to pyrimidines
  • Conversion to alkyl Ph diester
Catalyst for polymerization reactions
Involved in biological studies for chymotrypsin binding and inhibition
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Inhibition of chymotrypsin by phenyl N-phenyl-phosphoramidochloridate.
J Parkin et al.
Biochemical Society transactions, 20(3), 283S-283S (1992-08-01)