Principaux documents
16571
Sigma-Aldrich
(+)-3-Bromocamphor
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
endo-(1R)-3-Bromo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
50 G
72.00 CHF
72.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
72.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.13
Beilstein:
3197237
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +136±3°, c = 1% in ethanol
Pf
75-77 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)[C@H]1Br)C2(C)C
InChI
1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,10+/m1/s1
Clé InChI
NJQADTYRAYFBJN-FWWHASMVSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Insights into the mechanisms of within-species variation in sensitivity to chemicals: A case study using daphnids exposed to CMIT/MIT biocide.: This study investigates the differential sensitivity of daphnids to 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, highlighting the biochemical mechanisms underlying these variations. The findings provide crucial insights for environmental safety assessments (Kim et al., 2023).
Autres remarques
Use as chiral building block[1][2][3]; Debromo-silylation and -phosphonylation[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
P. Sampson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4342-4342 (1986)
R.V. Stevens et al.
Tetrahedron, 41, 93-93 (1985)
J.H. Hutchinson et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65, 1-1 (1987)
Camphor: a chiral starting material in natural product synthesis.
T Money
Natural product reports, 2(3), 253-289 (1985-06-01)