Principaux documents
164682
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium hexafluorophosphate
contains diethyl ether as stabilizer
Synonyme(s) :
Meerwein′s salt, Triethyloxonium hexafluorophosphate(1-)
5 G
149.00 CHF
25 G
545.00 CHF
149.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
149.00 CHF
25 G
545.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3OPF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.15
Beilstein:
4302183
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
149.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Contient
diethyl ether as stabilizer
Pf
~145 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC[O+](CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H15O.F6P/c1-4-7(5-2)6-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
JRHIFBONIQGZFC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant or reagent involved in:
  • Synthesis of ruthenium allenylidene complexes
  • Asymmetric Diels-Alder reactions
  • Chlorine scavenging
  • Synthesis of molecules for studies of wavelength tunability via cis-trans isomerization
  • Reactions with 2-mthylpyridine N-oxide
Catalyst activating agent for asymmetric imine aziridination via diazo ester activation
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges