Principaux documents
159492
Sigma-Aldrich
DL-β-Phenylalanine
98%
Synonyme(s) :
β-Aminohydrocinnamic acid, DL-β-Homophenylglycine, DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid, ±-3-Amino-3-phenylpropionic acid
5 G
81.90 CHF
81.90 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
81.90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(NH2)CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
81.90 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable