156906
2,6-Dimethylbenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
vic.-m-Xylylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
114-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C)c1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
HCBHQDKBSKYGCK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable