T74802
2,4,6-Trimethylbenzoic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Mesitylenecarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
152-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable