Principaux documents
15567
Sigma-Aldrich
N-Boc-N-methylethylenediamine
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl N-(2-aminoethyl)-N-methylcarbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Beilstein:
3588326
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.447
Densité
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
Boc
amine
Chaîne SMILES 
NCCN(C)C(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10(4)6-5-9/h5-6,9H2,1-4H3
Clé InChI
QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mono-protected building block[1][2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 100.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
G. Eisenbrand et al.
Synthesis, 1247-1247 (1996)
J.A.W. Kruijtzer et al.
Tetrahedron Letters, 38, 5335-5335 (1997)