Principaux documents
154067
Sigma-Aldrich
4-Bromo-α-methylbenzylamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.566 (lit.)
Densité
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
Clé InChI
SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromo-α-methylbenzylamine acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter