Principaux documents
15076
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester
5 G
60.50 CHF
60.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
60.50 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.25
Beilstein:
4810472
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
60.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(15)11-6(8(13)14)5-7(12)16-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,15)(H,13,14)/t6-/m0/s1
Clé InChI
WFPSMPYVXFVVFA-LURJTMIESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable