Principaux documents
15066
Sigma-Aldrich
Boc-Asp-OBzl
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-aspartic acid 1-benzyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.34
Beilstein:
2481680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(9-13(18)19)14(20)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)/t12-/m0/s1
Clé InChI
LDRWTKQWSXGSTM-LBPRGKRZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable