Key Documents
149268
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic anhydride
96%
About This Item
Formule linéaire :
(Cl2CHCO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.87
Numéro Beilstein :
512173
Numéro MDL:
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Disponibilité
available only in EU
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Point d'ébullition
214-216 °C (lit.)
Densité
1.574 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H
Clé InChI
RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N