14664
Triphenylphosphine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~3.2 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Copolymer of styrene and divinylbenzene, diphenylphosphinated, Diphenylphosphino-polystyrene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, diphenylphosphinated
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Ampleur du marquage
~3.2 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Taille des particules
100-200 mesh
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves