538019
2-Diphenylphosphinoethyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.7 mmol/g loading
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Ampleur du marquage
0.7 mmol/g loading
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=[SiH2].CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P.H2OSi/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14;1-2/h3-12H,2H2,1H3;2H2
Clé InChI
PWUAVLQPJXAPLL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.