145998
2-Quinoxaloyl chloride
Synonyme(s) :
2-Quinoxalinecarbonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pf
113-115 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=O)c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5ClN2O/c10-9(13)8-5-11-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5H
Clé InChI
SOPDQKNXOCUBSR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Gelatinase inhibitors for cancer treatments
- mGluR5 non-competitve antagonists
- Heterocyclic analogs used as SIRT1 activators
- 3rd Generation multidrug resistance modulators
Reactant involved in preparation of PET ligants for breast cancer resistance protein imaging
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges