Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
145505
αAcide α-cyano-4-hydroxycinnamique
97%
Synonyme(s) :
αα-CCA, αα-CHCA, αα-Cyano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
245-250 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to yellow
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Clé InChI
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What can be used for solublization of α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid?
1 answer-
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA) is soluble in methanol (up to 50 mg/ml). It is also soluble at 10 mg/ml using 50% acetonitrile in 0.05% TFA for MALDI-MS. The acetonitrile concentration can be adjusted for individual preferences.For biological applications, it has been solubilized at 100 mM in DMSO or 50 mM in ethanol.