143901
Diethyl dimethylmalonate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
192 °C (lit.)
Densité
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-5-12-7(10)9(3,4)8(11)13-6-2/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
UELKSYXXNGHTSE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diethyl dimethylmalonate forms adducts with α,α,α′,α′-tetraaryl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol based titanium catalysts.
Déjà en possession de ce produit ?
TADDOL-Based Titanium Catalysts and Their Adducts: Understanding Asymmetric Catalysis of Diels-Alder Reactions.
Haase C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(6), 1777-1787 (1995)