Documents
156817
Sigma-Aldrich
Diethyl diethylmalonate
98%
Synonyme(s) :
Diethyl 3,3-pentanedicarboxylate
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2C(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
228-230 °C (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves