Principaux documents
13910
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-D-serine
≥99.0%
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
1 G
124.00 CHF
124.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
124.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Beilstein:
2649409
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
124.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Activité optique
[α]20/D −22±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
Clé InChI
IDGQXGPQOGUGIX-SECBINFHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable