138894
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
99%
Synonyme(s) :
Asaronic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
powder
Pf
143-145 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
COc1cc(OC)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O5/c1-13-7-5-9(15-3)8(14-2)4-6(7)10(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
KVZUCOGWKYOPID-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable