Documents
D57507
Sigma-Aldrich
Acide 3,5-dichlorobenzoique
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.01
Numéro Beilstein :
2044776
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
184-187 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable