Principaux documents
126012
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
2,6-Dichlorobenzyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.04
Beilstein:
1910482
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
73-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(Cl)c1CC#N
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
Clé InChI
AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,6-Dichlorophenylacetonitrile was found to degrade rapidly in non-sterile soils but not in azide treated soils[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hydrolysis of 2,6-dichlorobenzonitrile in soils.
G G Briggs et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 18(1), 97-99 (1970-01-01)