Principaux documents
11628
Sigma-Aldrich
Azodicarboxylic dimorpholide
≥98.0% (N)
Synonyme(s) :
Azodicarboxylic bismorpholide
5 G
306.00 CHF
306.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
306.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.26
Beilstein:
1013753
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
306.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (N)
Forme
solid
Pf
141-143 °C
Groupe fonctionnel
azo
ether
Chaîne SMILES 
O=C(\N=N\C(=O)N1CCOCC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H16N4O4/c15-9(13-1-5-17-6-2-13)11-12-10(16)14-3-7-18-8-4-14/h1-8H2/b12-11+
Clé InChI
CHAMTJKQPOMXTI-VAWYXSNFSA-N
Description générale
Azodicarboxylic dimorpholide is a yellow to dark yellow powder or crystals
Application
Azodicarboxylic dimorpholide has been used in the galanthamine ring system reaction that utilizes an intramolecular Heck reaction to establish the benzofuran ring system. Galanthamine exhibits potent acetylcholinesterase inhibitory activity and is important in the management of Alzheimer′s disease[1].
Autres remarques
Reagent for the formation of symmetric and unsymmetric disulfides in polar solvents (e.g. water)[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
L. Moroder et al.
Hoppe-Seyler'S Zeitschrift fur Physiologische Chemie, 370, 365 -365 (1989)
A general approach to the galanthamine ring system.
Parsons PJ, et al.
Tetrahedron Letters, 42(11), 2209- 2211 (2001)