111333
Dipropyl ether
≥99%
Synonyme(s) :
Propyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
55 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.380 (lit.)
Point d'ébullition
88-90 °C (lit.)
Pf
−123 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
alcohols: soluble
diethyl ether: soluble
Densité
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCOCCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup