Principaux documents
108235
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylanthraquinone
98%
Synonyme(s) :
β- tert -Butylanthraquinone, 2-(1,1-Dimethylethyl)-9,10-anthracenedione, 2-tert -Butyl-9,10-anthraquinone
100 G
229.00 CHF
229.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
229.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
229.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Pf
98-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C18H16O2/c1-18(2,3)11-8-9-14-15(10-11)17(20)13-7-5-4-6-12(13)16(14)19/h4-10H,1-3H3
Clé InChI
YTPSFXZMJKMUJE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Polymerization of Methyl Methacrylate Photoinitiated by Anthraquinone and 2-tert-Butylanthraquinone
Ledwith, A., G. Ndaalio, and A. R. Taylor
Macromolecules, 8(1), 1-7 (1975)
Liquid chromatographic detection of cardiac glycosides, saccharides and hydrocortisone based on the photoreduction of 2-tert-butylanthraquinone
Gandelman, M. S.
Analytica Chimica Acta, 155, 159-171 (1983)