107255
3-Hydroxy-2-nitropyridine
97%
Synonyme(s) :
2-Nitro-3-pyridinol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
69-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-4-2-1-3-6-5(4)7(9)10/h1-3,8H
Clé InChI
QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable