05-368MG
Anti-phospho-Ser/Thr-Pro MPM-2 Antibody
clone MPM-2, Upstate®, from mouse
1 780.00 CHF
About This Item
1 780.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MPM-2, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... FOXM1(2305)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Colcemid-treated HeLa (lane 2) cell lysates, A431 mitotic cells fixed with 3.7% paraformaldehyde
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable