Principaux documents
07370
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzoic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Cl)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Beilstein:
2085846
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (T)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to faint brown
Pf
214-215 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable