Merck
HomePhotometrie & ReflektometriepH-Wert in Fruchtsäften
pH-Wert in Fruchtsäften
Smartphone-basierte pH-Wert-Bestimmung nach Reaktion mit einem chemisch gebundenen pH-Indikator
pH-Wert in Fruchtsäften
Einleitung
Der pH-Wert von Getränken wie Fruchtsäften ist einer der wichtigsten Parameter, wenn es darum geht, die Qualität eines Produkts zu bewerten. Der pH-Wert von Fruchtsäften liegt üblicherweise zwischen 2,5 und 4,0.
Eine einfache Möglichkeit, den pH-Wert von Erfrischungsgetränken zu überprüfen, sind Teststäbchen.
Analysieren Sie MQuant® Teststäbchen mit Ihrem Smartphone, um schnell und komfortabel präzise Ergebnisse zu erhalten. Testen Sie die einfachste Methode zur Bestimmung von Nitrat in wässrigen Lösungen. Dieses kostengünstige und anwenderfreundliche analytische Nachweissystem ermöglicht Kunden aus Forschung, Industrie, Umwelt und Diagnostik die zuverlässige Quantifizierung von Wasser-, Lebensmittel- & Getränkeproben.
In den folgenden Anwendungshinweisen wird die Bestimmung des pH-Werts in Fruchtsäften unter Einsatz von MQuant® pH-Teststäbchen in Kombination mit der MQuant® StripScan-App beschrieben.
Versuchsmethode
Spezielle Indikatorfarbstoffe sind kovalent an die Reagenzpapiere gebunden und ändern ihre Farbe in Abhängigkeit vom pH-Wert der Probe.
Probenmaterial
Fruchtsäfte
Messbereich
pH 0 – 14
Reagenzien und Zubehör
Reagenzien
MQuant® pH-Indikatorstäbchen pH 0 – 14 Universalindikator (1.09535)
Zubehör
  • MQuant® Karte (Auslieferung zusammen mit der Teststäbchen-Box)
  • MQuant® StripScan-App (kann über den Apple App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden)
Probenvorbereitung
Die Probe kann in ihrer ursprünglichen Form analysiert werden.
Probenanalyse
Für die Analyse wie folgt vorgehen:
  1. Die App starten.
  2. Den MQuant®-pH-Indikator-Teststreifen und die
    MQuant® -Karte bereithalten.
  3. Das Teststäbchen ca. 2 Sekunden in die unverdünnte Probe (15 – 25 °C) eintauchen. Dabei darauf achten, dass die Reaktionszonen vollständig eingetaucht werden.
  4. Überschüssige Flüssigkeit vom Stäbchen abschütteln und die Rückseite des Stäbchens mit einem Papiertuch abtrocknen.
  5. In der App den Parameter pH (1.09535) auswählen. Auf dem Bildschirm wird ein Countdown angezeigt, der unmittelbar nach Auswahl des Parameters pH beginnt.
  6. Das Teststäbchen kurz vor Ende des Countdowns auf die MQuant® Karte legen.
  7. Nach Ablauf der Wartezeit das Smartphone über die MQuant® Karte mit dem darauf liegenden Teststäbchen halten und die Kamera an den Referenzpunkten im Suchfeld ausrichten.
  8. Das Bild wird automatisch von der Kamera des Smartphones aufgenommen.
  9. Das Ergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Ergebnisse
In Tabelle 1 ist ein Vergleich zwischen der pH-Wert-Bestimmung von 8 Fruchtsäften mit Teststäbchen unter Verwendung einer visuellen und einer StripScan-Ablesung und der Messung mit einer pH-Elektrode dargestellt.
pH-Wert
Tabelle 1.Vergleich mit visueller Bewertung und pH-Elektrode.
Schlussfolgerung
Der MQuant®-pH-Teststreifen ist in Kombination mit der MQuant®-StripScan-App eine schnell einsetzbare und einfache Methode zur Analyse der pH-Werte in Fruchtsäften. Die gemessenen Werte sind vergleichbar mit denen, die mit der pH-Elektrode gemessen wurden.
Es empfiehlt sich, wie immer, wenn eine neue Analysemethode eingesetzt wird, Plausibilitätsprüfungen durchzuführen und die Ergebnisse mit einer Referenzmethode zu vergleichen.
Weitere Informationen