Produkte
Warenkorb
0
CH
DE
Produkte
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Anmelden
Bestellungssuche
Schnelleinkauf
Warenkorb
0
Zurück
Flüssigkeitschromatographie-Säulen
Products
Produktkategorie
columns (7)
Marke
Supelco (5)
Länge (cm)
Volumen (ml)
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-7 of 7
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
C4169
Flüssigkeitschromatographie-Säulen,
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 18 mL, I.D. × L 1.5 cm × 10 cm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C4419
Flüssigkeitschromatographie-Säulen,
PTFE, Non-jacketed, bed volume 147 mL, I.D. × L 2.5 cm × 30 cm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C3794
Flüssigkeitschromatographie-Säulen,
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 8 mL, I.D. × L 1.0 cm × 10 cm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C4294
Flüssigkeitschromatographie-Säulen,
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 53 mL, I.D. × L 1.5 cm × 30 cm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C4669
Flüssigkeitschromatographie-Säulen,
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 49 mL, I.D. × L 2.5 cm × 10 cm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C5044
Flüssigkeitschromatographie-Säulen,
PTFE, Non-jacketed, bed volume 543 mL, I.D. × L 4.8 cm × 30 cm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C3669
Flüssigkeitschromatographie-Säulen,
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 4 mL, I.D. × L 0.7 cm × 10 cm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Wählen Sie bis zu 4 Produkte für den Vergleich
Vergleichen
Alle löschen
An unknown error has occured.
Français - FR
Deutsch - DE
English - EN
Italiano - IT
Weitere Informationen