This column does not come fitted with a stopcock attachment, but any stopcock with a Luer Lock fitting can be used. From the same product line, product S7396 is a compatible two-way stopcock, and product S7521 is a compatible three-way stopcock.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 244.00 |
Über diesen Artikel
technique(s)
LPLC: suitable
I.D. × L
0.7 cm × 10 cm
bed volume
4 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
- Luer-Lock, nicht ummantelt: Konstruiert mit fixen Polypropylen-Endkappen, Einlagen aus Polyethylen und Luer-Lock-Inlet und Outlet-Fittings. Die Luer-Lock-Anschlüsse dieser Säulen sind "male". Die Polyethyleneinlagen haben eine nominale Porengröße von 20 μm.
- Luer-Lock, ummantelt: Gleiche Ausführung wie oben, jedoch mit einer Ummantelung der Säule aus Borosilikatglas zur Temperierung der Säule. Die Luer-Lock-Anschlüsse dieser Säulen sind "male". Die Polyethyleneinlagen haben eine nominale Porengröße von 20 μm.
- Mit offenen Enden: Konstruiert mit fixen Polypropylen-Enden, ohne Ummantelung oder Endfittings. Erfordert mindestens einen Flussadapter (siehe Zubehör, unten)
- PTFE, nicht ummantelt: Mit Gewinden an den Enden. PTFE-Fittings mit ummantelten O-Ring-Dichtungen können entfernt werden, 20 μm Polyethylen-Einlage und 1/4-28 Gewinde zum Anschluss des Tubing. Die Säulen werden mit O-Ring-Dichtung, Einlagen und Tubing-Anschlüssen geliefert.
- PTFE, ummantelt: Gleiche Ausführung wie oben, jedoch mit einer Ummantelung der Säule aus Acrylglas zur Temperierung der Säule.
Die Säulen werden mit O-Ring-Dichtung, Einlagen und Tubing-Anschlüssen geliefert.
Die Bestandteile dieser Säulen aus Glas und Polypropylen sind autoklavierbar, die Polyethyleneinlagen jedoch nicht. Dies macht das Sterilisieren unmöglich. Man kann versuchen, die zusammengebaute Säule mit 2 N Natronlauge oder Methyl/Ethylalkohol zu waschen, um der Sterilität so nahe wie möglich zu kommen. Stärkere organische Lösungsmittel, wie Chloroform oder Toluol sind nicht zu empfehlen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 4 mL, I.D. × L 0.7 cm × 10 cm | description Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 49 mL, I.D. × L 2.5 cm × 10 cm | description Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 18 mL, I.D. × L 1.5 cm × 10 cm | description Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 53 mL, I.D. × L 1.5 cm × 30 cm |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
| bed volume 4 mL | bed volume 49 mL | bed volume 18 mL | bed volume 53 mL |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| I.D. × L 0.7 cm × 10 cm | I.D. × L 2.5 cm × 10 cm | I.D. × L 1.5 cm × 10 cm | I.D. × L 1.5 cm × 30 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flüssigkeitschromatographie-Säulen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Does this product come with a stop-cock attachment or does that need to be ordered separately? Can you supply product code if needed.
1 answer-
Helpful?
-
-
Can the top of this column be unscrewed for packing purposes? Also, do you have a detailed image of this column?
1 answer-
The column has fixed polypropylene end caps, polyethylene bed supports, and Luer-Lock inlet and outlet fittings. The column outlet and reservoir top are permanently attached, while the reservoir cap is threaded. For the 0.7 cm i.d., there is no flow adapter, and a funnel can be used to pack the column after removing the threaded reservoir cap.
Helpful?
-
-
Questo tipo di colonna con codice C-3669 è compatibile con solventi organici come esano, diclorometano o acetato di etile?
1 answer-
This column has not been tested with these solvents. It will be damaged by dichloromethane and ethyl acetate. Hexane may cause swelling and leakage.