Photoreaktoren
Photoreaktoren bieten eine All-in-One-Plattform zur konsistenten und reproduzierbaren Durchführung von Photoredox-katalysierten Reaktionen. Jeder photochemische Reaktor besteht aus einer Lichtquelle und einem Kühlsystem, um die Stabilität der Reaktanten und Produkte aufrechtzuerhalten.
Unsere Photoreaktoren bieten vielseitige und effiziente Möglichkeiten zur Durchführung photochemischer Reaktionen – vom Screening bis zum Scale-up – und zwar mit unterschiedlichen Wellenlängen und Optionen zur parallelen Durchführung mehrerer photokatalytischer Reaktionen.
- Parallel-Photoreaktor SynLED 2.0 – Photoredox-Parallelsynthese der nächsten Generation
- Photoreaktor LightOx PhotoReact 365 – photochemische und photobiologische Reaktionen
- Penn PhD-Photoreaktor M2 – benutzerdefinierte Parameter wie Temperatur, Lichtintensität, Lüfterdrehzahl und Rühren
Entdecken Sie auch unser breites Portfolio an Photokatalysatoren, darunter Acridinium-, Iridium- und Ruthenium-Katalysatoren, durch sichtbares Licht anregbare Metallkomplex-Photoredoxkatalysatoren und metallfreie organische Katalysatoren für all Ihre Anforderungen in der Photoredox-Chemie.
Produkte
SynLED-Parallel-Photoreaktor 2.0
Der Parallel-Photoreaktor SynLED 2.0 beinhaltet einen 4 x 4-Reaktionsblock, der von unten mit LEDs mit einer Wellenlänge von entweder 365 nm oder 450 nm beleuchtet wird. Der neu gestaltete Reaktor verfügt über eine verbesserte Kühlkörpertechnologie und eine leistungsstarke Quarz-LED-Abdeckung, die die Lichtquelle vor Lösungsmitteln schützt und dennoch eine hervorragende Lichtdurchdringung gewährleistet. Diese Upgrades ermöglichen ein noch höheres Maß an Konsistenz über die Reaktionen hinweg sowie zwischen den Durchläufen.
LightOx-PhotoReact-365-Photoreaktor
Bei dem Photoreaktor LightOx PhotoReact 365 handelt es sich um ein Tischgerät, das ein gleichmäßiges direktes UV-Licht für die Katalyse von photochemischen und photobiologischen Reaktionen verwendet. Forscher haben dabei die volle Kontrolle über Lichtintensität, Energieabgaberate und Zeitdauer, die von Sensoren überwacht werden – für schnelle und reproduzierbare Ergebnisse. Der Reaktor kann mit Multiwell-Platten in Standardgröße oder mit einzelnen 95-mm-Petrischalen eingesetzt werden.
Penn-PhD-Photoreaktor M2
Der Penn PhD Photoreaktor ist ein kompletter Photoredox-Katalysereaktor. Dieses Tischgerät verfügt über eine variable LED-Lichtquelle (365 bis 450 nm), mechanische Rührfunktion sowie Kühlung. Der Reaktor unterstützt eine Vielzahl an Fläschchengrößen von 4, 8, 20 und 40 ml bis hin zu GC-Fläschchen.
Zugehörige Produktinformationen
- Brochure: Illuminated Synthesis
Photoredox catalysis and photoreactors enable reproducibility in your research.
- User Guide: Photoredox Catalysis
Photoredox Catalysis desk reference and user’s guide.
- Article: Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Article: Nicewicz Photoredox Catalysts for Anti-Markovnikov Alkene Hydrofunctionalization
Explore our portfolio of photoexcitable acridinium salts to facilitate olefin hydrofunctionalization with complete anti-Markovnikov selectivity.
- Article: Reducing Organic Photoredox Catalysts for Visible Light-Driven Polymer and Small Molecule Synthesis
Learn more about our phenoxazine and dihydrophenazine organic photoredox catalysts for photoredox catalysis.
- Article: Scale-Up Guide: Photocatalysis Reaction
Read up on our general guidelines for scaling up photocatalysis reactions with our SynLed Parallel and Penn PhD photoreactors.
- Article: Photoredox Iridium Catalyst for Single Electron Transfer (SET) Cross-Coupling
Browse our selection of novel catalysts developed in collaboration with the Gary Molander Group for high-yielding SET reactions.
- Aldrichimica Acta 51.2
Read about the resurgence of electrochemical redox reactions in organic synthesis, conjunctive reagents in cross-coupling, and more in this issue.
- Aldrichimica Acta 52.1
Explore sustainable alternatives to precious-metal-based photoredox catalysts and titanium salalen catalysts in this issue.
- Aldrichimica Acta 54.1
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.
Webinare zu diesem Thema
Sehen Sie sich das aufschlussreiche Webinar an und erfahren Sie mehr über die Grundlagen und Anwendungen von Photoredox-Katalysatoren in der organischen und makromolekularen Synthese.