V900858
TRIS–glycin–SDS-Puffer -Lösung
Vetec™, reagent grade, 10 ×, solution
Alle Fotos(1)
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Form
solution
Konzentration
10 ×
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable