Merck
V900838
Sigma-Aldrich
Tris-gepufferte Kochsalzlösung
Vetec, reagent grade, 10 ×, solution
Synonym(e):
TBS
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Form
solution
Konzentration
10 ×
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)