Wichtige Dokumente
V900735
Palmitinsäure-ethylester
Vetec™, reagent grade, 95%
Synonym(e):
Ethyl-hexadecanoat, Ethylpalmitat
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.440 (lit.)
bp
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-26 °C (lit.)
Dichte
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChIKey
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)