Merck
V900698
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetophenon
Vetec, reagent grade, 98%
Synonym(e):
1-(2-Methylphenyl)-ethanon, 1-(2-Tolyl)-ethanon, 2-Acetyl-toluol, o-Methyl-acetophenon, Methyl-o-tolylketon
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.18
Beilstein:
907005
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
Dichte
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChIKey
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)