Wichtige Dokumente
V900671
N-Hydroxyphthalimid
Vetec™, reagent grade, 97%
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Addition Reactions
mp (Schmelzpunkt)
233 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7)12/h1-4,12H
InChIKey
CFMZSMGAMPBRBE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)