Wichtige Dokumente
V900627
D-Asparaginsäure
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
(R)-(−)-Aminosuccininsäure, (R)-2-Amino-bernsteinsäure
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
N[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
InChIKey
CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)