Wichtige Dokumente
V900407
L-Asparaginsäure
98.5-101.0%, Vetec™
Synonym(e):
(S)-2-Amino-bernsteinsäure, (S)-2-Aminobutandisäure
About This Item
Produktbezeichnung
L-Asparaginsäure, Vetec™, reagent grade
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98.5-101.0%
Form
crystalline powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChIKey
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?