V900041
Kaliumphosphat
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, prim.-Kaliumphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
Form
powder
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp (Schmelzpunkt)
252.6 °C (lit.)
Dichte
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable