Wichtige Dokumente
V800335
Kaliumphosphat
AR, anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, sek.-Kaliumphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
anhydrous
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
pH-Wert
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.003%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES String
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)