Wichtige Dokumente
V0T0379
Ammoniumsulfat
technical grade, 99%
Synonym(e):
Mascagnit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)