Wichtige Dokumente
1A00480
USP
Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester, ((oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-(4-isobutylphenyl)propanoate)), 1,1′-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)] bis[α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate]
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable