Merck
1711406
USP
Verapamilverwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylbutyronitril -monohydrochlorid
Größe auswählen
50 MG
CHF 1’340.00
CHF 1’340.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 1’340.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H36N2O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’340.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
verapamil
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.N(CCC(C(C)C)(c2cc(c(cc2)OC)OC)C#N)(CCc1cc(c(cc1)OC)OC)C
InChI
1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H
InChIKey
FVLOHGQKBZSXNK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuchkommission entwickelt und ausgestellt.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuchkommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Verapamil-verwandte Verbindung B ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Kompendien festgelegt.
Auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Verapamil Hydrochlorid-Injektion
  • Verapamil Hydrochlorid-Tabletten mit verzögerter Freisetzung
  • Verapamil Hydrochlorid
  • Verapamil Hydrochlorid Kapseln mit verzögerter Freisetzung
  • Verapamil Hydrochlorid Tabletten
  • Verapamil Hydrochlorid
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)