Wichtige Dokumente
1699311
USP
Trospiumchlorid-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Benzilsäure, Diphenylglykolsäure
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trospium
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
149-151 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17H,(H,15,16)
InChIKey
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)