1667133
USP
Ticagrelor Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
((1S,2S,3R,5S)-3-({3-[(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl]-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d] pyrimidin-7-yl}amino)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol
Empfohlene Produkte
API-Familie
ticagrelor
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)