1650028
USP
Tetracain-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(Butylamino)-benzoesäure-methylester, Methyl-4-(butylamino)-benzoat
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tetracaine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CCCC)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)15-2/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
InChIKey
IHRPJNDVWBJCEH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Tetracaine
- Tetracaine Hydrochloride
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)