1643984
USP
Terminalia chebula Fruit Dry Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Empfohlene Produkte
API-Familie
terminalia chebula
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Terminalia Chebula Fruit
- Terminalia Chebula Fruit Powder
- Terminalia Chebula Fruit Dry Extract
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)