Wichtige Dokumente
1549840
USP
Kaliumbitartrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Kalium-L-tartrat monobasisch, L-(+)-Weinsäure, Kalium-L-hydrogentartrat Monokaliumsalz
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
potassium bitartrate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChIKey
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)