Fortfahren mit
1492200
USP
Palonosetron -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(3aS)-2-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benz[de]isochinolin-1-on -hydrochlorid, (3aS)-2-[(3S)-Chinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isochinolin-1-on -hydrochlorid, RS 25259-197
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 412.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.87
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 412.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
palonosetron
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1N([C@H]2C3CCN(CC3)C2)C[C@]4([H])C5=C1C=CC=C5CCC4.[H]Cl
InChI
1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1
InChI key
OLDRWYVIKMSFFB-SSPJITILSA-N
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und im herausgebenden Arzneibuch festgelegt bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard Palonosetronhydrochlorid ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Handbüchern spezifiziert.
Biochem/physiol Actions
Palonosetron ist ein potenter und selektiver 5-HT3-Rezeptorantagonist (Aloxi), der bei der Prävention und Behandlung von durch Chemotherapie verursachter Übelkeit und Erbrechen eingesetzt wird.
Palonosetron ist ein potenter und selektiver 5-HT3-Rezeptorantagonist.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1195PHR25521492244
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
agency
USP
agency
-
agency
traceable to USP 1492200
agency
USP
API family
palonosetron
API family
-
API family
palonosetron
API family
palonosetron
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palonosetron -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)