Merck
1492266
USP
Palonosetron-verwandte Verbindung E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isochinolin-1-on -monohydrochlorid, 2-[(3S)-Chinuclidin-3-yl]-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[de]isochinolin-1-on -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.85
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
palonosetron
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].N21C[C@H](C(CC2)CC1)N3C=C4CCCc5c4c(ccc5)C3=O.[H+]
InChI
1S/C19H22N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2;1H/t17-;/m1./s1
InChI key
PEMWWRCTBNOHCX-UNTBIKODSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (MSDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard Palonosetron-verwandte Verbindung E ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Handbüchern spezifiziert.
Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie für Palonosetronhydrochlorid.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)